Läs mer
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine, 95%
Produktkod. 15438447
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438447 1 g 1g
15458447 250 mg 250mg
15448447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51974.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 138774-94-4 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naftyl)-D-alanin är ett Fmoc-skyddat alaninderivat och en mellanprodukt som används vid framställning av fosfoserininnehållande tetrapeptider med hydrofoba N-terminala acylgrupper som hämmare av BRCAl-proteinet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-3-(2-naftyl)-D-alanin är ett Fmoc-skyddat alaninderivat och en mellanprodukt som används vid framställning av fosfoserininnehållande tetrapeptider med hydrofoba N-terminala acylgrupper som hämmare av BRCAl-proteinet.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138774-94-4
Molekylformel C28H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 437.50
MDL-nummer MFCD00077044
InChI-nyckel JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
Synonym fmoc-d-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, fmoc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-2-naphthylalanine, s-n-fmoc-2-naphthylalanine, fmoc-beta-2-naphthyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, pubchem11948
PubChem CID 7130590
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-naftalen-2-ylpropansyra
LEDER OC(=O)[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Kvantitet 1 g
Beilstein 7864489
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 437.49
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.