Läs mer
N-Fmoc-3-(2-naftyl)-L-alanin, 95 %
Produktkod. 15438737
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438737 250 mg 250mg
15418737 1 g 1g
15428737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52179.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 112883-43-9 | C28H22NO4 | 436,49 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naftyl)-L-alanin används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-3-(2-naftyl)-L-alanin används som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112883-43-9
Molekylformel C28H22NO4
Molekylvikt (g/mol) 436.49
MDL-nummer MFCD00144886
InChI-nyckel JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-M
Synonym fmoc-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-beta-2-naphthyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-n-fmoc-3-2-naphthyl alanine, ambotzfaa1347
PubChem CID 2734452
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-naftalen-2-ylpropansyra
LEDER [O-]C(=O)[C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7668973
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 437.49
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.