Läs mer
N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418557
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418557 1 g 1g
15438557 250 mg 250mg
15428557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52056.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175453-07-3 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175453-07-3
Molekylformel C23H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 388.423
MDL-nummer MFCD00144887
InChI-nyckel JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-pyridylalanine, fmoc-3-pal-oh, fmoc-beta-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-l-3-3-pyridyl-alanine, fmoc-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-3'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, n-fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-d-3-3-pyridyl-alanine
PubChem CID 6957974
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-pyridin-3-ylpropansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CN=CC=C4)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Kvantitet 1 g
Beilstein 9154190
Formel vikt 388.42
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.