Läs mer
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanin, 95 %
Produktkod. 15498757
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498757 250 mg 250mg
15478757 1 g 1g
15488757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52193.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 205528-30-9 | C23H20N2O4 | 388,42 g/mol
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanin är ett Fmoc-skyddat alaninderivat som är potentiellt användbart för proteomikstudier och fastfaspeptidsyntestekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanin är ett Fmoc-skyddat alaninderivat som är potentiellt användbart för proteomikstudier och fastfaspeptidsyntestekniker.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205528-30-9
Molekylformel C23H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 388.42
MDL-nummer MFCD00672567
InChI-nyckel SCSSXJVRZMQUKA-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-4-pyridylalanine, fmoc-d-4-pal-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-beta-4-pyridyl-d-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-4'-pyridyl-d-ala, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-d-3-4-pyridyl-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pyridin-4-yl-propionic acid
PubChem CID 978323
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-pyridin-4-ylpropansyra
LEDER OC(=O)C(CC1=CC=NC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 388.42
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.