Läs mer
N-Fmoc-3-(4-tiazolyl)-L-alanin, 95 %
Produktkod. 15428597
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428597 250 mg 250mg
15408597 1 g 1g
15418597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52071.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 205528-32-1 | C21H18N2O4S | 394,445 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205528-32-1
Molekylformel C21H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 394.445
MDL-nummer MFCD00672568
InChI-nyckel LSBAZFASKHLHKB-IBGZPJMESA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-l-4-thiazolyl-alanine, fmoc-beta-4-thiazolyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-thiazoyl-l-alanine, fmoc-4-thi-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-alanine, fmoc-, a-4-thiazolyl-ala-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine
PubChem CID 7020858
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(1,3-tiazol-4-yl)propansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=N4)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Smältpunkt 178 °C till 179 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 394.44
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.