Läs mer
N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine, 98%
Produktkod. 15410149
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410149 1 g 1g
15430149 250 mg 250mg
15420149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63448.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175453-08-4 | C24H20ClNO4 | 421.877 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175453-08-4
Molekylformel C24H20ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 421.877
MDL-nummer MFCD00080281
InChI-nyckel CQPNKLNINBUUOM-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-chloro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-4-chlorophenylalanine, fmoc-phe 4-cl-oh, fmoc-l-4-chlorophenylalanine, fmoc-l-phe 4-cl-oh, fmoc-4-chloro-phe-oh, fmoc-l-4-chlorophe, 2s-3-4-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 4-chloro-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2734471
IUPAC-namn (2S)-3-(4-klorfenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)Cl)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
Beilstein 9437838
Kvantitet 1 g
Formel vikt 421.87
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.