Läs mer
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine, 98%
Produktkod. 15469918
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469918 5 g 5g
15479918 250 mg 250mg
15459918 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63292.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205526-29-0 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
N-Fmoc-4-jod-D-fenylalanin, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Fmoc-4-jod-D-fenylalanin, används som en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Svårlöslig i
vatten (6,7E-4 g/L) (25 C).°
Noter
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205526-29-0
Molekylformel C24H20INO4
Molekylvikt (g/mol) 513.33
MDL-nummer MFCD00672557
InChI-nyckel LXOXXTQKKRJNNB-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-phe 4-i-oh, fmoc-4-iodo-d-phenylalanine, fmoc-d-4-iodophenylalanine, fmoc-d-4-iodophe, fmoc-4'-iodo-d-phe, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, ambotzfaa1584, fmoc-4-iodo-d-phe-oh, fmoc-d-phe 4-i-oh hplc
PubChem CID 16213204
LEDER OC(=O)C(CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Beilstein 9159551
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water (6.7E-4g/L) (25°C).
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(4-jodfenyl)propansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 513.32
Känslighet Light sensitive
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.