Läs mer
N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15488447
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488447 1 g 1g
15408457 250 mg 250mg
15498447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51977.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82565-68-2 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82565-68-2
Molekylformel C24H20INO4
Molekylvikt (g/mol) 513.33
MDL-nummer MFCD00672340
InChI-nyckel LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo
PubChem CID 2761479
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Smältpunkt 213°C to 217°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Optisk rotation −10° (c=1 in DMF)
IUPAC-namn (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-3-(4-jodfenyl)propansyra
Formel vikt 513.33
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.