Läs mer
N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15468597
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468597 1 g 1g
15488597 250 mg 250mg
15478597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52073.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 199006-54-7 | C25H23NO4 | 401.462 g/mol
N-Fmoc-4-metyl-L-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-4-metyl-L-fenylalanin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid (DMF).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199006-54-7
Molekylformel C25H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 401.462
MDL-nummer MFCD00270197
InChI-nyckel UXLHLZHGQPDMJQ-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-phe 4-me-oh, fmoc-l-4-methylphe, fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methylphenylalanine, fmoc-4-methy-l-phenylalanine, fmoc-l-phe 4-me-oh, fmoc-p-me-phe-oh, n-fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-methyl
PubChem CID 7129826
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(4-metylfenyl)propansyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine
Kvantitet 1 g
Beilstein 8799411
Löslighetsinformation Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formel vikt 401.46
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.