Läs mer
N-Fmoc-4-nitro-L-fenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498417 1 g 1g
15408427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51962.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95753-55-2 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95753-55-2
Molekylformel C24H20N2O6
Molekylvikt (g/mol) 432.43
MDL-nummer MFCD00057810
InChI-nyckel RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh
PubChem CID 7016054
IUPAC-namn (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-3-(4-nitrofenyl)propansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
Smältpunkt 213°C to 223°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5178656
Formel vikt 432.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.