missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30324770
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324770 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30324770 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC13883000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid
CAS 126631-93-4
Analyt- eller komponentnamn N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C23 H27 N O4
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Octanoic acid, 8-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, 8-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]octanoic acid
InChI formel InChI=1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
Lösningstyp Neat
LEDER OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn 8-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)octanoic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 381.46
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 381.194 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.