Läs mer
N-Fmoc-beta-alanin, 99 %
Produktkod. 15436328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436328 5 g 5g
15446328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59887.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35737-10-1 | C18H16NO4 | 310,33 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel
, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i vatten och 1
% ättiksyra.
Anmärkningar
Torka vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35737-10-1
Molekylformel C18H16NO4
Molekylvikt (g/mol) 310.33
MDL-nummer MFCD00063328
InChI-nyckel LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym fmoc-beta-alanine, fmoc-beta-ala-oh, fmoc-b-ala-oh, fmoc-?-ala-oh, n-fmoc-beta-alanine, fmoc-b-alanine, 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-, a-ala-oh, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-beta-alanine
PubChem CID 2724630
IUPAC-namn 3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER [O-]C(=O)CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-beta-alanine
Smältpunkt 142°C to 147°C
Linjär formel FmocNHCH2CH2CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 2302327
Löslighetsinformation Soluble in water and 1% acetic acid.
Formel vikt 311.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.