Läs mer
N-FMOC-D-alanin, 95 %
Produktkod. 15488908
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488908 25 g 25g
15478908 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62395.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 79990-15-1 | C18H17NO4 | 311,34 g/mol
N-Fmoc-D-alanin är potentiellt användbar för proteomikstudier och fastfaspeptidsyntestekniker. Det är också väsentligt för biosyntesen av peptidoglykantvärbindande subenheter som används för bakteriecellsväggar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-D-alanin är potentiellt användbar för proteomikstudier och fastfaspeptidsyntestekniker. Det är också väsentligt för biosyntesen av peptidoglykantvärbindande subenheter som används för bakteriecellsväggar.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid (1 mol i 2 ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Kyl vid 4 °C. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79990-15-1
Molekylformel C18H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 311.34
MDL-nummer MFCD00062960
InChI-nyckel QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-ala-oh, fmoc-d-alanine, n-fmoc-d-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-alanine, d-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9ylmethoxy carbonyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl-methoxycarbonylamino-propionic acid
PubChem CID 2724627
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-alanine
Smältpunkt 151 °C till 157 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 8025133
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid (1 mol på 2 ml). Olöslig i vatten.
Formel vikt 311.34
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.