Läs mer
N-Fmoc-D-allo-isoleucine, 98%
Produktkod. 15450159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450159 1 g 1g
15470159 250 mg 250mg
15460159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63455.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118904-37-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-D-allo-isoleucin används som en mellanprodukt i farmaceutisk och kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Fmoc-D-allo-isoleucin används som mellanprodukt i farmaceutisk
och kemisk syntes.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Kyl vid -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118904-37-3
Molekylformel C21H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 353.42
MDL-nummer MFCD00077062
InChI-nyckel QXVFEIPAZSXRGM-KINVLMLONA-N
Synonym fmoc-d-allo-ile-oh, fmoc-d-allo-isoleucine, fmoc-d-allo-lle-oh, 2r,3s-n-fmoc-2-amino-3-methylpentanoic acid, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, d-alloisoleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, ambotzfaa1328, pubchem15619
PubChem CID 6992517
IUPAC-namn (2R,3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-allo-isoleucine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 353.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.