Läs mer
N-Fmoc-D-asparaginsyra 1-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489168
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489168 5 g 5g
15417726 250 mg 250mg
15479168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62680.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 134098-70-7 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
N-Fmoc-D-asparaginsyra 1-tert-butylester är en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-D-asparaginsyra 1-tert-butylester är en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i DMF.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134098-70-7
Molekylformel C23H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 411.454
MDL-nummer MFCD00237011
InChI-nyckel VZXQYACYLGRQJU-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-asp-otbu, fmoc-d-aspartic acid 1-tert-butyl ester, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-aspartic acid alpha-t-butyl ester, 3r-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp otbu, ambotzfaa1311, fmoc-d-aspartic acid-otbu, fmoc-d-asp-tert-butoxide, fmoc-d-aspartic acid alpha-t-butyl ester
PubChem CID 7019703
IUPAC-namn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in DMF.
Formel vikt 411.45
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.