Läs mer
N-Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%
Produktkod. 15418888
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418888 5 g 5g
15487316 250 mg 250mg
15408888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62356.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112883-39-3 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112883-39-3
Molekylformel C23H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 411.45
MDL-nummer MFCD00077050
InChI-nyckel FODJWPHPWBKDON-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-asp otbu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp obut-oh, fmoc-d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, n-alpha-fmoc-d-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2r-4-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-dasp otbu, ambotzfaa1309, fmoc-dasp otbu-oh, pubchem10009
PubChem CID 7018816
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-4-oxobutansyra
Formel vikt 411.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.