Läs mer
N-Fmoc-D-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Fmoc-D-cysteine |
| CAS | 157355-80-1 |
| Molekylformel | C18H17NO4S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-cysteine, Fmoc-L-Cys-OH, Fmoc-cysteine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO4S/c20-17(21)16(10-24)19-18(22)23-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,24H,9-10H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H](CS)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.4 |
| Formel vikt | 343.0878 |