Läs mer
N-Fmoc-D-glutaminsyra 5-tert-butylester, 98 %
Produktkod. 15412799
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412799 25 g 25g
15402799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66624.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104091-08-9 | C24H27NO6 | 425,48 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Det är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104091-08-9
Molekylformel C24H27NO6
Molekylvikt (g/mol) 425.48
MDL-nummer MFCD00077055
InChI-nyckel OTKXCALUHMPIGM-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-glu otbu-oh, fmoc-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-d-glu obut-oh, fmoc-d-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, commercial, 2r-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1324, pubchem10015, fmoc-d-glu tbu-oh, fmoc-d-glu otbu-oh h
PubChem CID 7018822
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Smältpunkt 83 °C till 89 °C
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 425.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.