Läs mer
N-Fmoc-D-leucine, 98%
Produktkod. 11402220
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402220 1 g 1g
11412220 5 g 5g
11422220 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402220 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29041.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114360-54-2 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
En konvergent syntes av den föreslagna strukturen av (+)-pestalazin B har uppnåtts i 4 steg med användning av N-alkylering av en oskyddad tryptofan diketopiperazin med en 3a-bromopyrrolidinoindolin där kondensationen mellan L-tryptofanmetylester och N-Fmoc-D-le gav motsvarande medel i närvaro av Eucford L-Trp-D-Leu-dipeptid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En konvergent syntes av den föreslagna strukturen
av (+)-pestalazin B har uppnåtts i 4 steg med användning av N-alkylering av en oskyddad tryptofan diketopiperazin med en 3a-bromopyrrolidinoindolin, där kondensationen mellan L-tryptofanmetylester och N-Fmoc-D gav närvaron av E-Fmoccin-D motsvarande L-Trp-D-Leu-dipeptid.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114360-54-2
Molekylformel C21H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 353.42
MDL-nummer MFCD00062957
InChI-nyckel CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonym fmoc-d-leu-oh, fmoc-d-leucine, n-fmoc-d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1549477
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-leucine
Smältpunkt 151°C to 154°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +25° (c=1 in DMF)
Formel vikt 353.42
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.