Läs mer
N-Fmoc-D-methionine, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Fmoc-D-methionine |
| Smältpunkt | 130°C to 134°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 371.45 |
| Optisk rotation | +30° (c=1 in DMF) |
| Procent renhet | 98% |