Läs mer
N-Fmoc-D-methionine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15448738
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448738 100 g 100g
15428738 5 g 5g
15438738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62178.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112883-40-6
Molekylformel C20H21NO4S
Molekylvikt (g/mol) 371.45
MDL-nummer MFCD00062958 MFCD00037134 MFCD00062958
InChI-nyckel BUBGAUHBELNDEW-GOSISDBHSA-N
Synonym fmoc-d-met-oh, fmoc-d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-methionine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, n-fmoc-d-methionine, ambotzfaa1145, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-methionine
PubChem CID 6992521
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfanylbutanoic acid
LEDER CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-methionine
Smältpunkt 130°C to 134°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 371.45
Optisk rotation +30° (c=1 in DMF)
Procent renhet 98%