Läs mer
N-Fmoc-D-methionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Fmoc-D-methionine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 371.12 |
| Frakt skick | Room Temperature |