Läs mer
N-Fmoc-D-tyrosine, 97%
Produktkod. 15492809
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492809 1 g 1g
15412819 250 mg 250mg
15402819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66740.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 112883-29-1 | C24H21NO5 | 403.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112883-29-1
Molekylformel C24H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 403.43
MDL-nummer MFCD00171384
InChI-nyckel SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Synonym fmoc-d-tyrosine, fmoc-d-tyr-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, n-fmoc-d-tyr oh, fmoc-d-phe 4-oh-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 6957988
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER OC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-tyrosine
Smältpunkt 175°C to 180°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 403.43
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.