Läs mer
N-Fmoc-D-tyrosine, 97%
Produktkod. p-7057257
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15412819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66740.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 112883-29-1 | C24H21NO5 | 403.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112883-29-1
Molekylformel C24H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 403.43
MDL-nummer MFCD00171384
InChI-nyckel SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Synonym fmoc-d-tyrosine, fmoc-d-tyr-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, n-fmoc-d-tyr oh, fmoc-d-phe 4-oh-oh, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 6957988
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
LEDER OC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-D-tyrosine
Smältpunkt 175°C to 180°C
Färg White
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 403.43
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.