Läs mer
N-Fmoc-glycin, 98 %
Produktkod. 11430147
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430147 5 g 5g
11420147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21050.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 29022-11-5 | C17H15NO4 | 297,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29022-11-5
Molekylformel C17H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 297.31
MDL-nummer MFCD00037140
InChI-nyckel NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine
PubChem CID 93124
IUPAC-namn 2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)ättiksyra
LEDER OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-glycine
Smältpunkt 172 °C till 175 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2163967
Formel vikt 297.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.