Läs mer
N-FMOC-L-alanin, TRC
Produktkod. 30405819
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30405819 250 g
1 options
Produktkod. 30405819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF619945250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-alanine
CAS 35661-39-3
Molekylformel C18H17NO4
Kvantitet 250 g
Synonym N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propanoic Acid, (9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propionic Acid, (S)-N-Fmoc-alanine, FMOC-Alanine, FMOC-L-alanine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)alanine, N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl-L-alanine, NPC 14688, NSC 334296
InChI formel InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
LEDER C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonylamino) propansyra
Molekylvikt (g/mol) 311.33
Formel vikt 311.1158