Läs mer
N-FMOC-L-alanin, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Fmoc-L-alanine |
| CAS | 35661-39-3 |
| Molekylformel | C18H17NO4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propanoic Acid, (9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]propionic Acid, (S)-N-Fmoc-alanine, FMOC-Alanine, FMOC-L-alanine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)alanine, N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl-L-alanine, NPC 14688, NSC 334296 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonylamino) propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.33 |
| Formel vikt | 311.1158 |