Läs mer
N-Fmoc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 95%
Produktkod. 15498878
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498878 5 g 5g
15488878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129460-09-9 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129460-09-9
Molekylformel C23H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 411.45
MDL-nummer MFCD00065631
InChI-nyckel VZXQYACYLGRQJU-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-asp-otbu, fmoc-asp-obut, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, l-fmoc-aspartic acid alpha-t-butyl ester, fmoc-asp oh-otbu, n-fmoc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartate, 3s-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 1-tert-butyl n-fmoc-l-aspartate, fmoc asp-otbu
PubChem CID 7017910
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Kvantitet 5 g
Beilstein 3658045
IUPAC-namn 4-(tert-butoxi)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-4-oxobutansyra
Formel vikt 411.45
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.