Läs mer
N-Fmoc-L-asparaginsyra 4-allylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490349 25 g 25g
15470349 1 g 1g
15480349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63585.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146982-24-3 | C22H21NO6 | 395.411 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 146982-24-3
Molekylformel C22H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 395.411
MDL-nummer MFCD00190874
InChI-nyckel FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-asp oall-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-allyl ester, fmoc-asp oallyl-oh, fmoc-asp oall oh, fmoc-asp-allyl ester, ambotzfaa1353, fmoc-asp oal-oh, pubchem12449, n-fmoc-l-aspartic acid 4-allyl ester, fmoc-asp oall-oh hplc
PubChem CID 10715692
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-oxo-4-prop-2-enoxibutansyra
LEDER C=CCOC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
Smältpunkt 111°C to 115°C
Beilstein 6670219
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 395.41
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.