Läs mer
N-Fmoc-L-asparaginsyra 4-bensylester, 97 %
Produktkod. 15488608
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488608 25 g 25g
15478608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62011.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 86060-84-6 | C26H23NO6 | 445,47 g/mol
Används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86060-84-6
Molekylformel C26H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 445.47
MDL-nummer MFCD00065630
InChI-nyckel OQGAELAJEGGNKG-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-asp obzl-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-fmoc-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obzl-oh, 2s-4-benzyloxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obn, fmoc-l-asp bzl-oh
PubChem CID 13966931
LEDER OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Smältpunkt 120 °C till 130 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4609615
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
Formel vikt 445.46
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.