Läs mer
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%
Produktkod. 15455168
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455168 5 g 5g
15465168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-14-5 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
L-asparaginsyra är en icke-essentiell aminosyra som används för att biosyntetisera andra aminosyror i människokroppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-asparaginsyra är en icke-essentiell aminosyra
som används för att biosyntetisera andra aminosyror i människokroppen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71989-14-5
Molekylformel C23H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 411.454
MDL-nummer MFCD00037131
InChI-nyckel FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-asp otbu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-asp obut, fmoc-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester, fmoc-asp ot-bu-oh, fmoc-l-asp tbu, fmocasp otbu-oh, fmoc-asp obu-oh, fmoc-asp tbu-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 2724635
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-4-oxobutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Smältpunkt 148°C to 150°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3635671
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −24° (c=1 in DMF)
Formel vikt 411.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.