Läs mer
N-Fmoc-L-aspartic acid, 95%
Produktkod. 15468818
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468818 5 g 5g
15478818 25 g 25g
15488818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62274.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119062-05-4 | C19H17NO6 | 355.346 g/mol
N-Fmoc-L-asparaginsyra används för att biosyntetisera andra aminosyror i människokroppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-Fmoc-L-asparaginsyra används för att biosyntetisera andra aminosyror i människokroppen
.
Löslighet Löslig i metanol och vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119062-05-4
Molekylformel C19H17NO6
Molekylvikt (g/mol) 355.346
MDL-nummer MFCD00237654
InChI-nyckel KSDTXRUIZMTBNV-INIZCTEOSA-N
Synonym fmoc-asp-oh, fmoc-l-aspartic acid, n-fmoc-l-aspartic acid, fmoc-l-asp-oh, fmoc-aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino succinic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino succinic acid, aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-aspartic acid
PubChem CID 7019016
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)butandisyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-aspartic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 3632557
Löslighetsinformation Soluble in methanol,and water.
Formel vikt 355.34
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.