Läs mer
N-Fmoc-L-beta-glutaminsyra 5-tert-butylester, 95 %
Produktkod. 15449645
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449645 250 mg 250mg
15428757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52190.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 209252-17-5 | C24H27NO6 | 425,481 g/mol
N-Fmoc-L-beta-glutaminsyra 5-tert-butylester, är en skyddad byggsten som används för införande av glutaminsyra i peptider. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) hydrolyserades med trifluorättiksyra (TFA) och isolerades med HPLC-systemet för att ge Fmoc-beta-Glu(OH)-OH.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-L-beta-glutaminsyra 5-tert-butylester, är en skyddad byggsten som används för införande av glutaminsyra i peptider. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) hydrolyserades med trifluorättiksyra (TFA) och isolerades med HPLC-systemet för att ge Fmoc-beta-Glu(OH)-OH.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209252-17-5
Molekylformel C24H27NO6
Molekylvikt (g/mol) 425.481
MDL-nummer MFCD01862860
InChI-nyckel XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-glu otbu-oh, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 3r-5-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-?-hoasp otbu-oh, fmoc-, a-hoasp otbu-oh, fmoc-i 2-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-homoaspartic acid otbu
PubChem CID 2761514
IUPAC-namn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7952342
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 425.48
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.