Läs mer
N-Fmoc-L-beta-homoglutaminsyra 6-tert-butylester, 95 %
Produktkod. 15439645
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439645 250 mg 250mg
15429645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52188.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 203854-49-3 | C25H29NO6 | 439,508 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homoglutaminsyra 6-tert-butylester används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fmoc-L-beta-homoglutaminsyra 6-tert-butylester används som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 203854-49-3
Molekylformel C25H29NO6
Molekylvikt (g/mol) 439.508
MDL-nummer MFCD01863053
InChI-nyckel XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoglu otbu-oh, fmoc-l-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester, fmoc-l-beta-homoglutamic acid otbu, fmoc-beta-homoglu otbu-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxy-6-oxohexanoic acid, 3s-6-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-oxohexanoic acid, n-beta-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-beta-homoglutamic acid delta-t-butyl ester, ambotzfaa6670, fmoc-b-hoglu otbu-oh, fmoc-l-?-homoglutamic acid otbu
PubChem CID 2761518
IUPAC-namn (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-6-oxohexansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
Smältpunkt 115 °C till 120 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 8019724
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 439.51
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.