Läs mer
N-Fmoc-L-beta-homoprolin, 95 %
Produktkod. 15448567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448567 250 mg 250mg
15438567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52060.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 193693-60-6 | C21H21NO4 | 351,402 g/mol
Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Det används också vid peptidsyntes och läkemedelsscreening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig organisk intermediär som används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Det används också vid peptidsyntes och läkemedelsscreening.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193693-60-6
Molekylformel C21H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 351.402
MDL-nummer MFCD01863058
InChI-nyckel ZNIGOUDZWCDFFC-AWEZNQCLSA-N
Synonym fmoc-l-beta-homoproline, fmoc-beta-hopro-oh, s-2-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2-2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, fmoc-d-beta-homoproline, fmoc-hopro-oh, fmoc-beta-homopro-oh, fmoc-l-beta-hpro-oh, fmoc-i 2-hopro-oh
PubChem CID 2761542
IUPAC-namn 2-[(2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl)pyrrolidin-2-yl]ättiksyra
LEDER C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-beta-homoproline
Kvantitet 250 mg
Beilstein 7798553
Formel vikt 351.4
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.