Läs mer
N-Fmoc-L-citrullin, 98 %
Produktkod. 15489988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489988 25 g 25g
15469988 1 g 1g
15479988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63342.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 133174-15-9 | C21H23N3O5 | 397,431 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133174-15-9
Molekylformel C21H23N3O5
Molekylvikt (g/mol) 397.431
MDL-nummer MFCD00151943
InChI-nyckel NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-cit-oh, fmoc-l-citrulline, nalpha-fmoc-l-citrulline, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-ureidopentanoic acid, l-ornithine, n5-aminocarbonyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-citrulline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-ureido-pentanoic acid, 2s-5-carbamoylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-citoh, pubchem19002
PubChem CID 2756127
IUPAC-namn (2S)-5-(karbamoylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCCNC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-citrulline
Kvantitet 25 g
Beilstein 7780987
Formel vikt 397.42
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.