Läs mer
N-Fmoc-L-glutaminsyra 1-bensylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492779
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492779 5 g 5g
15482779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66551.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122350-52-1
Molekylformel C27H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 459.498
MDL-nummer MFCD00080272
InChI-nyckel FMWLYDDRYGOYMY-DEOSSOPVSA-N
Synonym fmoc-glu-obzl, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 4s-5-benzyloxy-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-glutamic acid alpha-benzyl ester, nalpha-fmoc-l-glutamic acid alpha-benzyl ester
PubChem CID 10049854
IUPAC-namn (4S)-4-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-oxo-5-fenylmetoxipentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-glutamic acid 1-benzyl ester
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 459.5
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.