Läs mer
N-Fmoc-L-glutaminsyra 1-bensylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482779
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482779 1 g 1g
15492779 5 g 5g
2 options
Produktkod. 15482779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66551.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122350-52-1
Molekylformel C27H25NO6
Molekylvikt (g/mol) 459.498
MDL-nummer MFCD00080272
InChI-nyckel FMWLYDDRYGOYMY-DEOSSOPVSA-N
Synonym fmoc-glu-obzl, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 4s-5-benzyloxy-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-glutamic acid alpha-benzyl ester, nalpha-fmoc-l-glutamic acid alpha-benzyl ester
PubChem CID 10049854
IUPAC-namn (4S)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-glutamic acid 1-benzyl ester
Färg White
Kvantitet 1 g
Formel vikt 459.5
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.