Läs mer
N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 98%
Produktkod. 15448718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448718 5 g 5g
15477086 250 mg 250mg
15438718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62146.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84793-07-7 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84793-07-7
Molekylformel C24H27NO6
Molekylvikt (g/mol) 425.481
MDL-nummer MFCD00065648
InChI-nyckel GOPWHXPXSPIIQZ-FQEVSTJZSA-N
Synonym fmoc-glu-otbu, fmoc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, fmoc-glu obut-oh, fmoc-glu-obut, 4s-5-tert-butoxy-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-glu-ot-bu, fmoc-glu-o-t-bu, pubchem10014, ksc448a0b
PubChem CID 7017912
IUPAC-namn (4S)-4-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Kvantitet 5 g
Formel vikt 425.47
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.