Läs mer
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester, 95%
Produktkod. 15432739
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432739 5 g 5g
15442739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66385.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133464-46-7 | C23H23NO6 | 409.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133464-46-7
Molekylformel C23H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 409.44
MDL-nummer MFCD00190879
InChI-nyckel LRBARFFNYOKIAX-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-glu oall-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1372, 5-allyl n-fmoc-l-glutamate, n-fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, fmoc-glu oall-oh hplc, 5-allyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamate, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester
PubChem CID 7019067
LEDER OC(=O)C(CCC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester
Färg Vitt
Beilstein 6670846
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-oxo-5-prop-2-enoxipentansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 409.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.