Läs mer
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester, 97%
Produktkod. 15410019
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410019 25 g 25g
15400019 5 g 5g
15420019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15410019 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63358.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145038-50-2 | C21H21NO6 | 383.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145038-50-2
Molekylformel C21H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 383.40
MDL-nummer MFCD01076132
InChI-nyckel RULINAWEYRMHHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-glu ome-oh, fmoc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, fmoc-l-glu me-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-methyl ester, n-alpha-fmoc-l-glutamic acid alpha-methyl ester, ambotzfaa1720, pubchem13156, fmoc-l-glutamic acid, a-methyl ester, n-fmoc-l-glutamic acid 5-methyl ester
PubChem CID 51340556
LEDER COC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Färg Vitt
IUPAC-namn 2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-5-metoxi-5-oxopentansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 383.39
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.