Läs mer
N-Fmoc-L-glutaminsyra 5-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15495398
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15495398 5 g 5g
15405408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59169.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-18-9 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71989-18-9
Molekylformel C24H27NO6
Molekylvikt (g/mol) 425.481
MDL-nummer MFCD00037135
InChI-nyckel OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
Synonym fmoc-glu otbu-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-glu obut, fmoc-glu tbu, fmoc-l-glu otbu, pubchem12950, fmoc-l-glu otbu-oh
PubChem CID 2724637
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Smältpunkt 83°C to 90°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3636375
Optisk rotation −5.0° (c=1 in Acetic Acid/Water (4:1))
Formel vikt 425.48
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.