Läs mer
N-Fmoc-L-glutamic acid, 95%
Produktkod. 15489378
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15489378 5 g 5g
15499378 25 g 25g
15409388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15489378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121343-82-6 | C20H19NO6 | 369.373 g/mol
N-Fmoc-L-glutaminsyra icke-essentiell aminosyra som är viktig för däggdjurens centrala nervsystem. Det är också en signalsubstans för konfotoreceptorer i den mänskliga hjärnan och används som behandling för patienter som har leversjukdom åtföljd av encefalopati (ett tillstånd som kallas ''leverkoma'').
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121343-82-6
Molekylformel C20H19NO6
Molekylvikt (g/mol) 369.373
MDL-nummer MFCD00237657
InChI-nyckel QEPWHIXHJNNGLU-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-glu-oh, fmoc-l-glutamic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pentanedioic acid, n-fmoc-l-glutamic acid, fmoc-glu, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino pentanedioic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanedioic acid
PubChem CID 7019018
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)pentandisyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-glutamic acid
Kvantitet 5 g
Beilstein 3633624
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 369.37
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.