Läs mer
N-Fmoc-L-homoleucine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428818
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428818 1 g 1g
15438818 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62270.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180414-94-2
Molekylformel C22H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 367.45
MDL-nummer MFCD00270206
InChI-nyckel UJOQOPBFLFQOJJ-GNLPSFAGNA-N
Synonym fmoc-holeu-oh, fmoc-l-homoleucine, fmoc-hle-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-methylhexanoic acid, fmoc-homoleu-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-homoleucine, fmoc-s-2-amino-5-methylhexanoic acid, l-norleucine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-5-methyl, l-norleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-5-methyl, fmoc-l-hol
PubChem CID 17040135
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-metylhexansyra
LEDER CC(C)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-homoleucine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 367.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.