Läs mer
N-Fmoc-L-homofenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418447
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418447 5 g 5g
15428447 250 mg 250mg
15408447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3049.80 SEK
    2597.65 SEK / 5g
    Save 452.15 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 132684-59-4 | Molekylformel: C25H23NO4 | Molekylvikt: 401,46 g/mol
Det används som ett aktivt läkemedelsmellanprodukt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används som ett aktivt läkemedelsmellanprodukt.
Löslighet
Lätt löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara den bort från oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132684-59-4
Molekylformel C25H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 401.46
MDL-nummer MFCD00077046
InChI-nyckel CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-l-homophenylalanine, fmoc-homophe-oh, fmoc-hophe-oh, fmoc-l-homophenyl-ala, fmoc-l-homophe, fmoc-l-hphe-oh, n-fmoc-l-homophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-fmoc-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
PubChem CID 2761467
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-fenylbutansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-homophenylalanine
Kvantitet 5 g
Beilstein 4847669
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 401.46
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.