Läs mer
N-Fmoc-L-leucine, 98%
Produktkod. 11410137
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410137 5 g 5g
11420137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21040.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35661-60-0 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35661-60-0
Molekylformel C21H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 353.42
MDL-nummer MFCD00037133
InChI-nyckel CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonym fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
PubChem CID 1549133
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-leucine
Smältpunkt 152°C to 155°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2178254
Optisk rotation −25° (c=1 in DMF)
Formel vikt 353.42
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.