Läs mer
N-Fmoc-L-metioninsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15439888
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439888 5 g 5g
15429888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63271.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76265-70-8 | C20H21NO5S | 387.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76265-70-8
Molekylformel C20H21NO5S
Molekylvikt (g/mol) 387.45
MDL-nummer MFCD00077064
InChI-nyckel CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
Synonym fmoc-met o-oh, fmoc-l-methionine sulfoxide, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, ambotzfaa1405, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-methionine sulfoxide, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfoxid
PubChem CID 7408215
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-metylsulfinylbutansyra
LEDER CS(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-methionine sulfoxide
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 387.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.