Läs mer
N-Fmoc-L-norleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329769
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329769 1 g 1g
11339769 5 g 5g
11349769 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22475.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77284-32-3
Molekylformel C21H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 353.42
MDL-nummer MFCD00037537
InChI-nyckel VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-nle-oh, fmoc-l-norleucine, n-fmoc-l-norleucine, s-2-fmoc-amino caproic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-hexanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-norleucine, fmocnleoh, fmoc-nle
PubChem CID 7009636
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER CCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-norleucine
Smältpunkt 140°C to 142°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 353.42
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.