Läs mer
N-Fmoc-L-pentafluorophenylalanine, 95%
Produktkod. 15418567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418567 5 g 5g
15428567 250 mg 250mg
15408567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52059.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205526-32-5 | C24H16F5NO4 | 477.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205526-32-5
Molekylformel C24H16F5NO4
Molekylvikt (g/mol) 477.39
MDL-nummer MFCD00270612
InChI-nyckel DLOGILOIJKBYKA-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-pentafluoro-l-phenylalanine, fmoc-phe f5-oh, fmoc-l-pentafluorophenylalanine, fmoc-l-pentafluorophe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-perfluorophenyl propanoic acid, fmoc-3-pentafluorophenyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-pentafluoro-l-phenylalanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-pentafluoro-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pentafluorophenyl-propionic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pentafluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 7020337
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-pentafluorophenylalanine
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)-3-(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)propansyra
Formel vikt 477.39
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.