Läs mer
N-FMOC-L-prolin, 98 %
Produktkod. 11454537
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454537 5 g 5g
11464537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21081.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71989-31-6 | C20H19NO4 | 337,38 g/mol
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Fmoc-metoden används för syntes av det nya polymera underlaget för framställning av C-terminala peptidamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Fmoc-metoden används för syntes av det nya polymera underlaget för framställning av C-terminala peptidamider.
Löslighet
Löslig i metanol. (nästan transparens.)
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71989-31-6
Molekylformel C20H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 337.38
MDL-nummer MFCD00037122
InChI-nyckel ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-pro-oh, fmoc-l-proline, fmoc-l-pro-oh, n-fmoc-l-proline, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline, s-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-proline, fmoc-pro, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline
PubChem CID 688135
IUPAC-namn (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl)pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Fmoc-L-proline
Smältpunkt 113°C to 117°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3596735
Löslighetsinformation Soluble in methanol. (almost transparency.)
Optisk rotation −40° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formel vikt 337.38
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.